ContactUsLinkComponent
Extracteurs de solvants automatisés selon Randall
Extracteurs de solvants automatisés selon Randall
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
Certificates
undefined
Extracteurs de solvants automatisés selon Randall
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
Specifications
  • Catalog No:
  • 701-0230
  • 701-0229
  • Modèle:
  • SER 148/3
  • SER 148/6
  • Nombre d'échantillons:
  • 3
  • 6
  • Vol. max. de la cuvette d'extraction:
  • 150 ml
  • 150 ml
  • Capacité d'échantillons:
  • 0,5 to 15 g (typically 2 - 3 g)
  • 0,5 to 15 g (typically 2 - 3 g)
  • Plage de température en fonctionnement:
  • 100 - 260 °C
  • 100 - 260 °C
  • Résultats affichés:
  • Working temperature / immersion time / washing time / recovery time
  • Working temperature / immersion time / washing time / recovery time
  • Temps d'immersion:
  • 0 - 999 min
  • 0 - 999 min
  • Temps de lavage:
  • 0 - 999 min
  • 0 - 999 min
  • Récupération de solvant (classique):
  • 50 - 75%
  • 50 - 75%
  • Consommation d'eau:
  • 120 l/h
  • 120 l/h
  • Nbre de programmes:
  • 29
  • 29
  • Boîtier:
  • Epoxy-painted stainless steel structure
  • Epoxy-painted stainless steel structure
  • Consommation:
  • 500 W
  • 950 W
  • L×P×H:
  • 480×390×620 mm
  • 700×390×620 mm
  • Poids:
  • 30 kg
  • 40 kg
  • Recovery Time:
  • 0 - 999 min
  • 0 - 999 min