Transporteurs de déchets biologiques
Catalog # 216-4305
Supplier: KARTELL
Specifications
- Désignation:Boîtier de protection pour tubes et conteneurs
- l×p×h:330×175×180 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Boîtier de protection avec joint de silicone et poignée en acier inoxydable, transparent.
- Entièrement autoclavables
- fournis avec une notice utilisateur comprenant les instructions approuvées par l'OMS
- Symbole « déchets biologiques dangereux » sur la boîte
Pour transporter des tubes ou des récipients pour urines et selles dans des conditions de sécurité.