Cleaning concentrate, liquid, rea-phos®
612-2622
- Désignation:Concentré liquide sans phosphate rea-phos®
- Emballage:Bottle
- Cdt:1
Nettoyant de surface pour tous les instruments de laboratoire en verre, porcelaine, plastique et métal (à l'exception de l'aluminium et du zinc). Particulièrement adapté au nettoyage des équipements utilisés dans la détermination des niveaux de phosphate, tels que les laboratoires d'analyses de l'eau. Agents actifs respectueux de l'environnement, car biodégradables.
- Nettoyant rapide sans phosphate
- Efficacité semblable à celle des agents de nettoyage pour laboratoire contenant du phosphate
- Peut être utilisé avec de l'eau calcaire
- Extrêmement économique : solution de travail généralement à 1%
- Adapté aux bains de nettoyage à ultrasons