Concentrés de nettoyage pour laboratoire, rea-sol®
Fournisseur: HIRSCHMANN
Certificats
À propos de cet article
Nettoyant de surface sous forme de concentré liquide qui élimine rapidement l'huile, la graisse, la cire, la résine, le silicone, le sang, les résidus de protéine et de sérum sur les matériaux tels que le verre, la porcelaine, le caoutchouc, le plastique et les métaux. Convient également au nettoyage et à la décontamination des sols et murs. Agents actifs respectueux de l'environnement, car biodégradables.
- Les graduations sur la verrerie ne sont pas altérées
- Sans chlore et sans alcalis caustiques
- Bonne tolérance cutanée et non toxique
- Extrêmement économique : solution de travail généralement à 1,0%
- Adapté aux bains de nettoyage à ultrasons
Attention: Remarque : une exposition prolongée doit être évitée pour les métaux tels que l'aluminium et le zinc
Frequently Bought Together