3,5-Dinitroaniline
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue MOLE34717589-5G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
3,5-Dinitroaniline
N° de catalogue MOLE34717589-5G
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 618-87-1
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:618-87-1
- Formule:C₆H₅N₃O₄
- Numéro MDL:MFCD00007263
- Poids moléculaire:183.12 g/mol
- Point de fusion:163 °C
- Densité:1,601 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:210-567-8
- UN:1596
- ADR:6.1,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:5 g