ContactUsLinkComponent
Pochettes d'expédition pour lames, LockMailer™
Catalog # SIMPM950-4MA
Anbieter:  Simport Scientific
undefined
Pochettes d'expédition pour lames, LockMailer™
Catalog # SIMPM950-4MA
Anbieter:  Simport Scientific
Technische Daten
  • Nbre de lames:
    4
  • Couleur:
    magenta
  • Désignation:
    Slide containers
  • Matière:
    PE-HD
  • Cdt:
    500
Technische Daten
Über diesen Artikel
Contenant transparent en polyéthylène haute densité pour l'envoi postal ou le stockage de lames entre le cabinet du médecin et le laboratoire.
  • Canaux intérieurs sont rainurés pour maintenir les lames séparées en toute sécurité
  • Bouchon à vis unique, étanche, inviolable
  • Stabilité maximale sur paillasse tout en offrant un volume interne de seulement 12 ml