ContactUsLinkComponent
Minuteur numérique
Minuteur numérique
  KART902
 :  KARTELL
undefined
Minuteur numérique
  KART902
 :  KARTELL
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Minuterie électronique
  • l×p×h:
    50×23×62 mm
  • Cdt:
    1
Minuteur électronique avec étui en plastique ABS. Cet instrument fonctionne sur batterie.
  • Affichage à 4 chiffres jusqu'à 19 heures et 59 minutes
  • Une alarme se déclenche à la fin du temps défini
  • Autoportant, fixations à pince ou magnétiques