Échantillonneur manuel cylindrique, QualiRod
300-0141
: BURKLE
- Ø:8 mm
- Profondeur d'immersion:200 mm
- Désignation:Échantillonneur manuel cylindrique QualiRod
- Longueur:260 mm
- Cdt:1
Tarière creuse cylindrique avec couronne de coupe, pouvant s'insérer facilement dans les substances pâteuses et semi-dures. Les échantillons retirés sont ensuite expulsés à l’aide de la tige fournie.
- En acier inoxydable V2A (1.4301)
- Stérilisable
- Intérieur Ø 8 mm, extérieur Ø 10 mm