Spatulas, micro
Une extrémité carrée, 150 mm, 7 mm
Catalog # RSGA316.150
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10. Micro spatula with one square end.
Specifications
- Désignation:Une extrémité carrée
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:7 mm