4-Fluorophénol
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue MOLE51085888-25G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
4-Fluorophénol
N° de catalogue MOLE51085888-25G
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 371-41-5
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
- Numéro CAS:371-41-5
- Formule:C₆H₅FO
- Numéro MDL:MFCD00002316
- Poids moléculaire:112.1 g/mol
- Point d'ébullition:185 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:44…47 °C
- Densité:1,22 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:68 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:206-736-0
- UN:2923
- ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g