Bouchon à vis, en PP, blanc, avec insert en PTFE et bague inviolable
Catalog # 215-2883
Supplier: Kautex
Specifications
- Filetage:32 mm
- Désignation:Screw closure PP, white, with tamper evident ring and PTFE cup seal
- Cdt:1.200
- Pour flacons:100 - 250 ml