Cuvettes à échantillons, SeraNest™
Cuvettes à échantillons, SeraNest™
Fournisseur:   Simport Scientific
Cuvettes à échantillons, SeraNest™
Fournisseur:  Simport Scientific
Certificats
Cuvettes à échantillons, SeraNest™
Cuvettes à échantillons, SeraNest™
2 variantes
Product Details & Documents
PS, clear.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
These sample cups will hold perfectly on top of blood collection tubes. Just pour the blood sample into a SeraNest™ and its low shoulder will hold securely on the tube. No need to relabel. Two sizes available.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Ø ext.
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • For blood collection tubes
    1,0 ml
    13,9 mm
    Sachet de 1000, carton de 5000
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - 451.00 SFr.
    451.00 SFr.
    1 * 5.000 ST
       451.00 SFr.
  • For blood collection tubes
    2,0 ml
    16,7 mm
    Sachet de 1000, carton de 5000
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST
    1 * 5.000 ST - 663.00 SFr.
    663.00 SFr.
    1 * 5.000 ST
       663.00 SFr.