ContactUsLinkComponent
Flacon de solution de lavage oculaire
Flacon de solution de lavage oculaire
  215-1363
 :  KARTELL
undefined
Flacon de solution de lavage oculaire
  215-1363
 :  KARTELL
  • Désignation:
    Flacon de solution de lavage oculaire, PE, 500 ml, avec bouchon clipsable spécialement conçu
  • Cdt:
    1
Peuvent être remplis d'eau distillée ou autre médicament liquide pour usage ophtalmique et permettent un rinçage rapide et immédiat.
  • Fournis avec une œillère à bouchon clipsable
  • La vanne à évent au niveau de la tête assure la recharge d'air, évitant ainsi le retour de la solution de lavage contaminée dans le flacon
  • Le bec disperseur perforé au centre de la cupule casse le jet afin de permettre un lavage oculaire doux
  • Le tuyau d'écoulement évacue les déchets