ContactUsLinkComponent
Flacons de solution de lavage oculaire
  BURK2507-2000
 :  BURKLE
undefined
Flacons de solution de lavage oculaire
  BURK2507-2000
 :  BURKLE
  • Désignation:
    Flacon de solution de rinçage oculaire vide pour 600 ml, PE
  • Cdt:
    1
Flacon vide de 600 ml, étanchéité grâce à une valve et à un bouchon anti-poussière. Avec instructions imprimées, en PE transparent.