Lingettes pour utilisation en salle blanche, AlphaLite® II
TEXWTX1091
: Texwipe
- Emballage:150 wipes/bag, 4 bags/case
- Désignation:TX1091
- L×l:250×580 mm
- Seq:02
- Cdt:600
Ces lingettes sont principalement conçues pour servir de garniture pour balai plat pour le nettoyage et la décontamination des sols. En polyester non tissé et économique, elles conviennent en particulier au nettoyage et à l'élimination des résidus.
- Polyester indémaillable pour application de désinfectants et de biocides
- Grande capacité d'absorption et excellente résistance à l'abrasion
Idéales pour une utilisation en salles propres ISO classe 3 - 8.