ContactUsLinkComponent
Bowl
Bowl
N° de catalogue KART258
Fournisseur:  KARTELL
undefined
Bowl
N° de catalogue KART258
Fournisseur:  KARTELL
Spécifications
  • Ø ext.:
    350 mm
  • Capacité:
    10 l
  • Couleur:
    blanc
  • Cdt:
    10
Spécifications
À propos de cet article
Made of PP, white.
  • With rim
  • Autoclavable at 121 °C for 20 minutes
  • Sturdy structure
Two grips have been designed in the lower part of the rim to help carriage.