Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Pinces pour flacons
Katalognr. 232-4152
Pinces pour flacons
Katalognr. 232-4152
Technische Daten
  • Longueur:
    300 mm
  • Cdt:
    1
  • Serrage:
    45 - 70 mm
Technische Daten
Über diesen Artikel
Flask tongs made from stainless steel, with vinyl coated jaws.