Logiciel pour calorimètres, C 6040 CalWin
Référence IKAA4040500
Fournisseur: IKA
Spécifications
- Désignation:CalWin control and evaluation software, C 6040, for IKA® calorimeters
- Seq:02
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Commande par PC et logiciel d'évaluation pour tous les calorimètres IKA® (C 200, C 2000, C 5000, C 7000, C 4000).
- Impression et enregistrement de protocoles de mesure
- Identification et enregistrement d'échantillons
- Fonctions de bibliothèque
- Transfert de données par COM vers EXCEL et ACCESS
- Fiches de travail prétraitées pour EXCEL (configurables par l'utilisateur)
Il est nécessaire d'utiliser un PC sur lequel l'un des systèmes d'exploitation suivants est installé: Windows 95/98/ME/NT/2000 ou XP, et qui présente au moins une interface série libre ainsi qu'un espace disque disponible de 50 Mo.
Livraison: Supplied with a C 5041.10 connecting cable.