ContactUsLinkComponent
VWR®, Minuteur numérique, quatre canaux
VWR®, Minuteur numérique, quatre canaux
Catalog # 609-0181
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Minuteur numérique, quatre canaux
Catalog # 609-0181
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Couleur:
    gris
  • Désignation:
    Minuteur numérique, 4 canaux
  • l×p×h:
    80×20×80 mm
  • Précision:
    ±0,01% (3 s)
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Ce minuteur à 4 canaux a une capacité de 99 heures, 59 minutes et 59 secondes et peut servir d’horloge 12 ou 24 heures.
  • Compte vers le haut ou vers le bas
  • Se souvient de la dernière heure définie
  • Posez-le à plat sur un banc, utilisez le support rabattable pour une vue verticale ou transportez-le sur une blouse de laboratoire avec le clip de poche pratique
Certifications: Fournis avec un certificat d’étalonnage et un numéro de série individuel, ces minuteurs électroniques sont testés et étalonnés dans un laboratoire exclusif triplement accrédité/certifié conforme ISO/CEI 17025:2005, A2LA (N° de certification : 2448.01) avec un équipement étalonné traçable selon NIST. Conformité avec la directive RoHS.
Delivery: Fourni avec une pile AAA et un certificat d’étalonnage.