Staining jars according to Hellendahl, DURAN®
N° de catalogue SCOT233140001
Fournisseur: DWK Life Sciences
Spécifications
- Désignation:Boîtes de coloration de type Hellendahl, capacité maximale de 16 lames de microscope
- l×p×h:90×40×90 mm
- Cdt:10
Spécifications
À propos de cet article
Soda-Lime glass.
For up to 16 microscope slides (76x26 mm).
Attention: Note: Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60°C (glass corrosion is possible).