3-Nitrobenzaldéhyde
3-Nitrobenzaldéhyde
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue MOLEM63370135
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
3-Nitrobenzaldéhyde
N° de catalogue MOLEM63370135
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  99-61-6
3-Nitrobenzaldéhyde
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  99-61-6
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:99-61-6
  • Formule:C₇H₅NO₃
  • Numéro MDL:MFCD00007249
  • Poids moléculaire:151.12 g/mol
  • Index Merck:12,06684
  • Point d'ébullition:232 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:58 °C
  • Densité:1,481 g/cm³ (0 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-772-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g
Spécifications