Lingettes pour sols de salles propres, stériles, AlphaLite® II
Référence 115-1893
Fournisseur: Texwipe
Spécifications
- Emballage:10 lingettes/sachet, 34 sachets/paquet
- Désignation:TX3424
- L×l:600×250 mm
- Cdt:340
Spécifications
À propos de cet article
Lingettes une épaisseur en polyester à bord coupé, idéales pour le nettoyage des sols et l'application de solutions et de désinfectants sur les sols.
- Grande taille pour une meilleure application sur les sols
- Taille compatible avec la plupart des systèmes de nettoyage
- Meilleur contrôle de la contamination
Convient pour une utilisation dans des salles propres de classe 100, ISO 5 et de classe 1000, ISO 6.
Emballage: Conditionnement adapté aux environnements stériles et hautement critiques.