Sampling Swabs, Alpha®
 :   Texwipe
Sampling Swabs, Alpha®
 :  Texwipe
Sampling Swabs, Alpha®
Sampling Swabs, Alpha®
Sampling swabs made from the cleanest 100% polyester knit materials.
  • Proprietary cleaning process reduces interference in the 230 nm range resulting in an improved limit of detection
  • Double layered, double knit polyester head entraps contaminants for maximum pick up and easy release, providing excellent recovery rates
  • Notched, break-away handle allows the head to be placed into the vial with minimal handling and contamination
Suitable for use in HPLC using a UV/visible detector analytical method as part of a cleaning validation protocol.
 : *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
  • Catalog No:
  • TEXWTX715
  • 115-1814
  • Longueur de la tête:
  • 26 mm
  • 26 mm
  • Largeur de la tête:
  • 13 mm
  • 13 mm
  • Longueur de la tige:
  • 102 mm
  • 102 mm
  • Largeur de la tige:
  • 5 mm
  • 5 mm
Product Family Options
  • Désignation
    Longueur
  • Écouvillons d'échantillonnage
    128 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 606.00 SFr.
    606.00 SFr.
    1 * 10 ST
       606.00 SFr.
    Irregular Voltage
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX715
    Modèle
    Longueur de la tête
    26 mm
    Largeur de la tête
    13 mm
    Longueur de la tige
    102 mm
    Largeur de la tige
    5 mm
    Irregular Voltage
    New Product
  • Écouvillons d'échantillonage
    128 mm
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 60.60 SFr.
    60.60 SFr.
    1 * 100 ST
       60.60 SFr.
    Specifications
    Cat. No.
    115-1814
    Modèle
    Longueur de la tête
    26 mm
    Largeur de la tête
    13 mm
    Longueur de la tige
    102 mm
    Largeur de la tige
    5 mm