ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, Diméthylnitrosoamine 200 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Étalon de référence Organique, Diméthylnitrosoamine 200 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # 48670.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, Diméthylnitrosoamine 200 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # 48670.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1
  • N ° CAS.:
    62-75-9
  • Désignation:
    Diméthylnitrosoamine 200 µg/ml en solution dans le méthanol
  • Formula:
    C₂H₆N₂O
  • Désignation:
    Dimethylnitrosoamine