Étalon de référence Organique, Acide pentadécafluorocaprylique 100 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
33603-1ML
: Merck
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- Normes:Analytical standard
- N ° CAS.:335-67-1
- Désignation:Acide pentadécafluorocaprylique 100 µg/ml en solution dans le méthanol
- Conditions de stockage:2...8 °C
- Description de la classe de danger:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Conditions de transport:STD
- MDL No.:MFCD00004174
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonyme(s):PFAS; PFOA; Perfluorocaprylic acid solution; Perfluorooctanoic acid solution
- Formula:CF₃(CF₂)₆COOH
- Molecular weight:414,07
- Point d'éclair:11 °C - closed cup
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311