Acide sulfurique 5 mol/l (10 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Catalog # REGESU25001
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:98.08 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
:GHS05
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589