Acide oxalique 0.05 mol/l (0.1 N) solution volumétrique
Catalog # REGEOA20051
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:90.04 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-634-3
ADR:8,III
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573