3,5-Diméthoxybenzoate de méthyle
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue MOLE82959542-100G
Marketsource
Fournisseur: Molekula
3,5-Diméthoxybenzoate de méthyle
N° de catalogue MOLE82959542-100G
Fournisseur: Molekula
Marketsource
Numéro CAS: 2150-37-0
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Methyl 3,5-dimethoxybenzoate, 3,5-Dimethoxybenzoic acid methyl ester
- Numéro CAS:2150-37-0
- Formule:C₁₀H₁₂O₄
- Numéro MDL:MFCD00008432
- Poids moléculaire:196.2 g/mol
- EINECS:218-423-6
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g