Dithiooxamide, Supelco®
Dithiooxamide, Supelco®
Flacon plastique, 1 kg
N° de catalogue 1.00629.1000
Irritant
Fournisseur:   Merck
Dithiooxamide, Supelco®
N° de catalogue 1.00629.1000
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  79-40-3
Dithiooxamide, Supelco®
Flacon plastique, 1 kg
Numéro CAS:  79-40-3
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
  • Numéro CAS:79-40-3
  • Formule:C₂H₄N₂S₂
  • Numéro MDL:MFCD00004941
  • Poids moléculaire:120.2 g/mol
  •  :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
  • EINECS:201-203-9
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Solubility:
    0.37 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    200 °C (decomposition)
  • Molar Mass:
    120.20 g/mol
  • Bulk Density:
    650 kg/m3
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg