Étalon de référence Organique, Aniline 100 µg/ml en solution dans cyclohexane
Catalog # EHERXA10262500CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- N ° CAS.:62-53-3
- Désignation:Aniline 100 µg/ml en solution dans cyclohexane
- Formula:C₆H₇N
- Désignation:Aniline