ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 2-Phénylnaphtalène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
Étalon de référence Organique, 2-Phénylnaphtalène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
N° de catalogue EHERL20923100CY
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
Étalon de référence Organique, 2-Phénylnaphtalène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
N° de catalogue EHERL20923100CY
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    10 mL
  • N ° CAS.:
    612-94-2
  • Désignation:
    2-Phénylnaphtalène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
  • Formula:
    C₁₆H₁₂
  • Désignation:
    2-Phenylnaphthalene