Étalon de référence Organique, 1-Méthylpyrène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
Catalog # EHERL20901000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:2381-21-7
- Désignation:1-Méthylpyrène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
- Formula:C₁₇H₁₂
- Désignation:1-Methylpyrene