ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Organique, 1-Méthylphénanthrène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
Étalon de référence Organique, 1-Méthylphénanthrène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
Catalog # EHERL20900000CY
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Étalon de référence Organique, 1-Méthylphénanthrène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
Catalog # EHERL20900000CY
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    10 mL
  • N ° CAS.:
    832-69-9
  • Désignation:
    1-Méthylphénanthrène 10 µg/ml en solution dans cyclohexane
  • Formula:
    C₁₅H₁₂
  • Désignation:
    1-Methylphenanthrene