Étalon de référence Organique, Fluoranthène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
Catalog # EHERL20795000AL
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:206-44-0
- Désignation:Fluoranthène 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₁₆H₁₀
- Désignation:Fluoranthene