Dithiooxamide ≥98%
Dithiooxamide ≥98%
Dithiooxamide ≥98%
Certificats
Dithiooxamide ≥98%
2 variantes
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 79-40-3 Molecular Formula: C2H4N2S2 Formula Weight: 120.2 Melting Point: 245° dec. MDL No.: MFCD00004941
Synonymes:  Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
  • Numéro CAS:79-40-3
  • Formule:C₂H₄N₂S₂
  • Numéro MDL:MFCD00004941
  • Poids moléculaire:120.2 g/mol
  • Point de fusion:245 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-203-9
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    5 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 138.00
    SFr. 138.00
    1 * 5 g
       SFr. 138.00
  • Flacon verre pour solides
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 514.00
    SFr. 514.00
    1 * 25 g
       SFr. 514.00