D-Cyclosérine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
À propos de cet article
Synonymes: D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
- Numéro CAS:68-41-7
- Formule:C₃H₆N₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00005353
- Poids moléculaire:102.09 g/mol
- Point de fusion:147 °C (déc.)
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:200-688-4
3 variantes
Product Details & Documents
Synonymes: D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
- Numéro CAS:68-41-7
- Formule:C₃H₆N₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00005353
- Poids moléculaire:102.09 g/mol
- Point de fusion:147 °C (déc.)
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:200-688-4
Documents
ACRO22848
SDS
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to light yellow Powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 % (60°C, 3 hrs) (vacuum)
- UV:at 285 nm A: ≤0.8
- Condensation products:(0.04 % in 0.1 N NaOH)
- Potency:≥900 µg/mg
- Residue after ignition:≤0.5 %
- pH:5.5 to 6.5 (10 % solution)
- Specific optical rotation:+108° to +114° (20°C, 589 nm) (c=5, 2N NaOH)
- Titration with NaOH:≥97.5 %