Unités de filtration par le vide, séries GV 025 et GV 100, Whatman™
514-0118
- Capacité:500 ml
- Désignation:Dispositif de filtration par le vide, filtre à fritte en verre et raccord pour bouchon en caoutchouc, GV 100/0
- Seq:03
- Taille de filtration:Ø 100 mm
- Surface de filtration:70 cm²
- Préfiltre:Ø 80 mm
- Cdt:1
Unités de filtration par le vide en verre borosilicaté avec bouchon en silicone.
- Résistance chimique à la plupart des solutions aqueuses et organiques
- Résistance aux acides et aux produits caustiques
- Autoclavables et peuvent être stérilisées par chaleur sèche à 180 °C
- Peuvent être utilisées jusqu'à 200 °C
Applications : denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques et cosmétiques, eau et eaux usées, analyses de résidus et analyse particulaire, tests de contamination, détection microbiologique, biochimique et hydrobiologique, tests radiochimiques, analyse particulaire dans les domaines sensibles de l'électronique, de l'aviation et de l'aérospatiale.
POM, thread RD14 hose connection. Glass material. Silicone cap material. PTFE and silicone seals. Stainless steel, PTFE coated sieve. Borosilicate glass upper and lower parts. Borosilicate glass flask. Glass D2 Frit. Aluminum and stainless steel clamps.