Pipette stand, rotary
Référence HIRS8902101
Fournisseur: HIRSCHMANN
Spécifications
- Ø×h:470×230 mm
- Pour:94 pipettes volumétriques
- Couleur:bleu
- Désignation:Support pour pipettes, rotatif
- Matière:PP
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Pipette stand made from blue PP.
- Rotatable model with a reinforced base and an additional, rotatable disk to protect the pipette tips
- 94 holes with different diameters for graduated and volumetric pipettes of any size