Cônes de sédimentation Imhoff
Cônes de sédimentation Imhoff
Cônes Imhoff de 1000 ml, avec bouchon à vis pour vidange
N° de catalogue BRND388000
Fournisseur:   Brand
Cônes de sédimentation Imhoff
N° de catalogue BRND388000
Fournisseur:  Brand
Cônes de sédimentation Imhoff
Cônes de sédimentation Imhoff
Cônes Imhoff de 1000 ml, avec bouchon à vis pour vidange
Prix
SFr. 43.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Styrène-acrylonitrile (SAN), bouchon à vis en PP.
  • Aussi transparents que le verre
  • Drainage aisé via le bouchon à vis
Graduation : 0 - 2 ml : 0,1 ; 2 - 10 ml : 0,5 ; 10 - 40 ml : 1 ; 40 - 100 ml : 2 ; 100 - 1000 ml : 10
Spécifications
  • Type:
    avec bouchon à vis pour vidange
  • Désignation:
    Cônes Imhoff de 1000 ml
  • Cat. No.:
    BRND388000
  • Graduation:
    0 - 2
  • Division:
    0,1 ml
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BRND388050
    Portoir pour 2 cônes Imhoff en plastique
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 151.00