ContactUsLinkComponent
Tête de colonne avec robinet à vanne
Tête de colonne avec robinet à vanne
Catalog # 271-3215
undefined
Tête de colonne avec robinet à vanne
Catalog # 271-3215
Specifications
  • Rodage mâle:
    29/32 NS
  • Rodage femelle:
    29/32 NS
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With PTFE valve for easy and accurate reflux adjustment, with thermometer connection NS 14/23 for thermometers with 55 mm built-in length.