Fioles volumétriques pour la détermination de la teneur en huile, graduation blanche, SILBERBRAND
Codice catalogo 612-3805
Nome del fornitore: Brand
Specifiche
- RN:19/26
- Capacité:100 ml
- Division:0 - 5 ml; 5 - 30 ml
- Cdt:1
- Tolérance:± 0,2 ml
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Verre borosilicaté 3.3, avec bouchon en verre NS creux.
- Calibrated to contain (TC, In)
- Subdivision 0 to 5 ml (Error limit 0,10 ml ±)
- Subdivision 5 to 30 ml (Error limit 0,5 ml ±)
Pour la détermination de teneur en huile dans les émulsions huileuses/aqueuses (p. ex. perçage d'huile).
Certifications: DIN 51368.