Burettes avec robinet latéral, DURAN®, classe B, verre ambré
Burette, classe B, DURAN®, verre brun.
- Graduations blanches
- Robinet latéral avec clé en verre
- Couleur marron pour substances photosensibles
: Calibrée pour EX, DIN EN ISO 385.
Frequently Bought Together