3-Méthylpentane
N° de catalogue PROOCHE120
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:2 mL
- Seq:2145
Spécifications
À propos de cet article
:
:86.18 g/mol
Point d'ébullition:64 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–118 °C
Densité:0.664 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:–40 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:202-481-4
UN:1208
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Numéro CAS:96-14-0
Formule:C₆H₁₄
Numéro MDL:MFCD00009342