ContactUsLinkComponent
Tampons à main, rouleaux pré-découpés, Scotch-Brite™
Tampons à main, rouleaux pré-découpés, Scotch-Brite™
Catalog # MMMA07904
Supplier:  3M
undefined
Tampons à main, rouleaux pré-découpés, Scotch-Brite™
Catalog # MMMA07904
Supplier:  3M
Specifications
  • Désignation:
    Tampon à main, ultra fin, gris
  • L×l:
    115×150 mm
  • Cdt:
    4 Roll
Specifications
About this item
Tampons manuels Scotch-Brite ™ pré-perforés et prêts à l'emploi avec un nouvel abrasif 3M super tranchant pour une coupe plus agressive sans augmentation de la grossièreté. Ils peuvent être utilisés pour poncer les zones difficiles avant d'appliquer un apprêt de gravure, par exemple dans l'industrie du transport ou lors d'autres processus de réparation. Les tampons sont faciles à distribuer un par un.
  • Durabilité, économie maximale
  • Frottement plus rapide et plus facile
  • Amélioration du pouvoir d'abrasion, finitions incomparables