ContactUsLinkComponent
Supports de dispositifs de filtration par pression
Supports de dispositifs de filtration par pression
N° de catalogue SART16579
Fournisseur:  Sartorius
undefined
Supports de dispositifs de filtration par pression
N° de catalogue SART16579
Fournisseur:  Sartorius
Spécifications
  • Pour Ø:
    47 mm
  • Capacité:
    200 ml
  • Matière:
    PTFE
  • Max. operating pressure:
    5 bar
  • Surface de filtration:
    12,5 cm²
  • Cdt:
    1