Méthyl-4 pentanone-2
Référence EHERC15123000
Fournisseur: EHRENSTORFER
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- Seq:2070
Spécifications
À propos de cet article
:
:100.16 g/mol
Index Merck:13,05227
Point d'ébullition:117,4 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–84 °C
Densité:0,801 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:16 °C
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:203-550-1
UN:1245
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
Numéro CAS:108-10-1
Formule:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Numéro MDL:MFCD00008938