n-Pentane ≥99.0% (par GC), CHROMASOLV™ pour l'analyse des résidus (d'hydrocarbures halogénés très volatils), Riedel-de Haën™
76866-1L
:
- Type de conditionnement:Bouteille en verre transparent, col étroit
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Explosion Limit:~8.3 %
- Assay (GC):Min. 99 %
- Non-volatile matter:Max. 0.001 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.01 %
- Suitability for halogen hydrocarbons:Max. 5 µg/l
- Refractive Index:n20/D 1.358 (lit.)
- Autoignition Temperature:500 °F
:
:72.15 g/mol
:13,07193
:36-37 °C
:36…37 °C
:-131 °C
:–131 °C
:0,631 g/cm³ (15 °C)
:<-35 °C
:<–35 °C
:Température ambiante
:203-692-4
:1265
:3,II
:01-2119459286-30
:GHS07
:GHS08
:GHS02
:GHS09
:109-66-0
:H₃C(CH₂)₃CH₃
:MFCD00009498