ContactUsLinkComponent
n-Pentane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
n-Pentane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Codice catalogo 9333-03
Nome del fornitore:  Avantor
Numero CAS:  
undefined
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
n-Pentane ≥99.0% (par GC, corrigé de la teneur en eau), ULTRA RESI-ANALYZED® pour analyse des résidus organiques, J.T.Baker®
Codice catalogo 9333-03
Nome del fornitore:  Avantor
Numero CAS:  
Specifiche
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    4 L
  • Seq:
    5162
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 5
  • FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL):
    ≤5
  • ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL):
    ≤10
  • ECD-Sensitive Impurities (as Ethylene Dibromide) - Single Impurity Peak (ng/mL):
    ≤5
  • Assay (CH₃(CH₂)₃CH₃) (by GC, corrected for water):
    ≥99.0 %
  • Color (APHA):
    ≤10
  • Residue after Evaporation:
    ≤1.0 ppm
  • Substances Darkened by H₂SO₄:
    Passes Test
  • Water (by KF, coulometric):
    ≤100 ppm
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :72.15 g/mol
IndexMerck:13,07193
Punto di ebollizione:35…36 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–130 °C
Densità:0,63 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:–40 °C
temperatura di conservazione:Température ambiante
EINECS:203-692-4
UN:1265
ADR:3,II
 :Conditionné dans l'eau.
REACH:01-2119459286-30
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
Numero CAS:109-66-0
Formula:H₃C(CH₂)₃CH₃
Numero MDL:MFCD00009498