n-Pentane 99+%, Testé par ECD pour l'analyse des pesticides pour l'analyse des résidus
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:109-66-0
:
Formule:H₃C(CH₂)₃CH₃
Numéro MDL:MFCD00009498
:72.15 g/mol
Index Merck:13,07193
Point d'ébullition:35…36 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–130 °C
Densité:0,626 g/cm³
Point d'éclair:–49 °C
EINECS:203-692-4
UN:1265
ADR:3,II
REACH:01-2119459286-30
:GHS07
:GHS08
:GHS09
:GHS02
Température de stockage:Température ambiante
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.005 % (Coulometric)
- GC:≥98.5 %
- Color scale:≤5 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Acidity (CH3COOH):≤0.003 %