Indicateur de débit à hélice
SAN, 6 - 11 mm, Flow indicator paddle wheel
N° de catalogue BRND134080
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
Transparent styrene acrylonitrile (SAN) useful device to optimise cooling water flow during distillation and reduce water consumption.
Spécifications
- Désignation:Flow indicator paddle wheel
- Matière:SAN
- Ø tube:6 - 11 mm
- Cat. No.:BRND134080
- Pression max.:2 bar